Learn More
Rogo Sampaic™ Forceps en acier inox Adson
Dotés de petites dents imbriquées pour faciliter le maintien et la saisie des tissus. Les forceps en acier inox Rogo Sampaic™ Adson sont excellents pour une utilisation sur des matériaux de pansement tels que le coton et la gaze lors des procédures chirurgicales.
Marque: Rogo Sampaic™ FML001
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Longueur de 120 mm
- 10/boîte
Spécification
Forceps | |
Pour la dissection | |
Fine et arrondie |
Acier inoxydable | |
10/paquet | |
120 mm |