Learn More
Caframo™ 3 turbines à lame
Turbines à 3 lames en acier inoxydable de tailles multiples pour une utilisation avec les agitateurs à tête large Caframo™ et Fisherbrand™. Pour un mélange à haut cisaillement avec un vortex modéré.
42.30€
Spécification
Diamètre (métrique) | 50 mm |
---|---|
Type | Turbine, débit radial |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12937126
![]() |
Caframo™
A551 |
8 mm |
42.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12947126
![]() |
Caframo™
A553 |
9,5 mm |
42.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Acier inoxydable 316L électropoli
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Cisaillement élevé avec des caractéristiques de vortex modérées
- Vis de réglage incluses
Spécification
50 mm | |
Turbine, débit radial |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Caframo™ 3 turbines à lame