Learn More
LMS™ Incubateur réfrigéré, modèle 100 série 3, 100 L, acier inox
Plage de températures : –10°C à +50°C
Marque:  LMS™ 100
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 45.00000kg
Code produit. 11872063
  • 6581.13€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-10-2024
Description
  • Gamme d’incubateurs réfrigérés autonomes de paillasses de taille moyenne disposant d’un extérieur en acier doux émaillé blanc, d’une isolation en mousse et d’un intérieur en acier inoxydable
  • Contrôle de la température fiable et précis
  • Modèles standard (à température simple et double) et programmables disponibles
  • Plage de températures : -10,0°C à +50,0°C, variation de température avec charge de travail moyenne :±0,5°C.
  • Bac de récupération des condensats auto-évaporant
  • Étagères métalliques à revêtement en plastique blanc
  • Système de contrôle économe en énergie et écologique
  • Chauffage et refroidissement du DPI pour assurer une température interne stable
  • Coupure de sécurité préréglée
  • Système de réfrigération hermétique
  • Verrou de porte
  • Grande simplicité d’utilisation et de lecture des commandes numériques
  • Gamme complète d’accessoires optionnels montés en usines disponibles : éclairage à DEL, hublot d’accès, porte intérieure en plexiglas, système d’alarme, prise interne et enregistreur graphique
  • Idéal pour les applications telles que les études de croissance, les tests B.O.D., la germination et la vernalisation des graines, la culture des tissus, l’enzymologie, les études sériques et l’immunologie, le stockage des échantillons ou les tests de durée de conservation des produits
Spécification
Spécification
ISO 9001:2008
Incubateur autonome
Acier inoxydable
500 mm x 380 mm
Acier doux émaillé au four
–10°C à +50°C
Numérique
100 W
Sans CFC
±0,1°°C
2 ans
21,3 in
440 mm
19,3 in
490 mm
440 mm
240 V, 50 Hz
50 Hz
Numérique standard
100 l
Circulation d’air assistée par ventilateur via la chambre de prémélange
Fluorescent/UV en option
2
Incubateur réfrigéré
Mousse de polyuréthane
1
500 x 380 mm
±0,5°°C
24,0 in
540 mm
32,3 in
820 mm
17,3 in
50 kg
230 V
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service