Learn More
Grant Instruments™ Pince en acier inoxydable pour flacons
À utiliser avec la plateforme Grant Instruments UP-168 qui s’adapte à ES-20/80
43.05€ - 86.10€
Spécification
Type de produit | Pince |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | UP-168 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17795009
|
Grant Instruments™
HSC-100 |
Fiole de 100 ml |
43.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17705019
|
Grant Instruments™
HSC-1000 |
Flacon de 1 000 ml |
79.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17715019
|
Grant Instruments™
HSC-250 |
Flacon de 250 ml |
51.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17725019
|
Grant Instruments™
HSC-50 |
Flacon de 50 ml |
44.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
17735019
|
Grant Instruments™
HSC-500 |
Flacon de 500 ml |
86.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Pince, acier inoxydable, flacon, UP-168, plateforme, ES-20/80, Grant Instruments
Spécification
Pince | |
UP-168 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Grant Instruments™ Pince en acier inoxydable pour flacons