Learn More
BRAND™ Plateau de coloration pour cuves de coloration
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Nombre de lames:
Pour 10 lames.
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Verre sodocalcique
- Plateau de coloration pour 10 lames
- Dimensions (L x l x H) : 88 x 70 x 40 mm
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type | Plateau de coloration |
| À utiliser avec (application) | Coloration |
| Comprend | Plateau |
| Nombre de lames | Pour 10 lames. |
| Dimensions (L x l) | 91 x 70 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 91 x 70 x 48 mm |
| Longueur (métrique) | 91 mm |
| Largeur (métrique) | 70 mm |
| Hauteur (métrique) | 48 mm |