Learn More
Wheaton™ Kit de boîtes de coloration pour 20 lames
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
:
Matériau : Verre sodocalcique
Description
Unité de 20 lames dotée d’un fond ouvert pour faciliter l’immersion et la vidange rapides, réduisant ainsi le transfert.
- La norme pour les procédures de coloration manuelle
- Dotée d’un fond ouvert pour faciliter l’immersion et la vidange, réduisant ainsi le transfert.
- Le rack accueille 10 lames individuelles, 19 lames disposées alternativement en ligne droite et en diagonale ou 20 lames de format standard dos à dos (75 x 25 mm, 75 x 38 mm, 75 x 51 mm)
- En verre sodocalcique
- Dimensions intérieures approximatives de 95 mm L x 76 mm l x 64 mm P
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Matériau | Verre |
| Type | Cuve à coloration |
| À utiliser avec (application) | Procédures de coloration manuelle |
| À utiliser avec (équipement) | Pour le kit Wheaton |
| Nombre de lames | 10 lames individuelles, 19 lames disposées alternativement en ligne droite et en diagonale ou 20 lames dos à dos de taille standard |
| Dimensions (L x l x H) | 95 x 76 x 64 mm |
| Longueur (métrique) | 95 mm |
| Largeur (métrique) | 76 mm |
| Profondeur (métrique) | 64 mm |