Learn More
DWK Life Sciences Boîte de coloration, type Hellendahl, en verre sodocalcique
La partie supérieure large du bocal facilite le transfert des lames de microscope, et est particulièrement adaptée aux lames de coloration portant une inscription d’un côté.
Marque: DWK Life Sciences 233150002
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 3.75000kg
Description
La microscopie est une méthode d’observation et d’examen des objets qui sont invisibles à l’œil nu humain. Les objets à observer sont grossis jusqu’à ce qu’ils puissent être affichés en tant qu’images. Pour la préparation des échantillons, les objets à examiner sont coupés en coupes très minces. Ces sections sont ensuite appliquées à une lame et recouvertes d’une lame porte-objet et de solutions appropriées. Pour être visibles au microscope, les coupes sur les lames doivent être dans un bac de coloration et teintées avec une solution appropriée.
- L’ouverture large facilite le chargement et le nettoyage
- Recouvrable avec le couvercle pendant la coloration pour réduire les pertes de solvant par déversement ou évaporation
- Possibilité de colorer simultanément jusqu’à 16 lames standard de 76 x 26 mm
Spécification
Non autoclavable | |
Coloration ; procédé de coloration manuelle ; coloration d’échantillons histologiques et cytologiques | |
60 mm | |
100 mm |
Verre sodocalcique | |
10/Bte | |
60 mm |