Learn More
Thermo Scientific™ Suspensions colorées de salmonelles O et H
Détectez et quantifiez rapidement les anticorps spécifiques dirigés contre la Salmonella dans les sérums grâce à cette suspension colorée normalisée.
125.00€ - 135.00€
Code produit | Marque | Description | Substances à analyser détectables | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Substances à analyser détectables | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13235729
|
Thermo Scientific™
R30855001 |
Suspensions colorées de salmonelles O et H | S. typhi-H |
135.00€
5mL |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13225729
|
Thermo Scientific™
R30855101 |
Suspensions colorées de salmonelles O et H | S. paratyphi A-H |
125.00€
5mL |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13245729
|
Thermo Scientific™
R30855201 |
Suspensions colorées de salmonelles O et H | Phase B-H de S. paratyphi 1 |
125.00€
5mL |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11993262
|
Thermo Scientific™
R30855301 |
Suspensions colorées de salmonelles O et H | S. typhi-O |
125.00€
5mL |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13225739
|
Thermo Scientific™
R30953401 |
Suspensions colorées de salmonelles O et H | S. paratyphi C-O |
125.00€
5mL |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13255729
|
Thermo Scientific™
R30952801 |
Suspensions colorées de salmonelles O et H | Phase 1 C-H S. paratyphi |
125.00€
5mL |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13205739
|
Thermo Scientific™
R30953301 |
Suspensions colorées de salmonelles O et H | S. paratyphi A-O |
125.00€
5mL |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11913272
|
Thermo Scientific™
R30855401 |
Suspensions colorées de salmonelles O et H | S. paratyphi B-O |
125.00€
5mL |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13275729
|
Thermo Scientific™
R30953101 |
Suspensions colorées de salmonelles O et H | Salmonella typhimurium H (i) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Détectez et quantifiez rapidement les anticorps spécifiques de Salmonella spp. dans les sérums grâce aux suspensions colorées de salmonelles O et H Thermo Scientific™ Remel™. Les suspensions colorées de salmonelles O et H sont des suspensions homogènes normalisées de bactéries mortes qui ont été colorées pour faciliter la lecture des tests d’agglutination.
Utilisez les suspensions colorées de salmonelles O et H pour détecter de manière qualitative les anticorps de Salmonella dans les sérums à des fins épidémiologiques et diagnostiques, principalement lors de recherches sur les infections entériques et la pyrexie.
- Identifie les groupes principaux de sérotypes de Salmonella
- Offre des résultats précis et fiables
- Tests simples et faciles à utiliser
Les tests sérologiques sont basés sur le fait que les anticorps du sérum, produits suite à l’exposition aux antigènes bactériens, agglutinent les suspensions bactériennes porteuses d’antigènes homologues. Lors du diagnostic d’une maladie fébrile, ces tests doivent être utilisés en parallèle avec les techniques de culture appropriées pour isoler et identifier l’organisme responsable. Les suspensions conviennent à une utilisation lors de tests rapides sur lame1 et de tests de Widal standard2, 3. Elles peuvent également être utilisées comme antigènes de contrôle pour l’identification sérologique des isolats bactériens.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.