Learn More
Buerkle™ Bécher gradué empilable avec poignée ouverte
Empilez les béchers lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour économiser de l’espace. Le bécher gradué empilable Buerkle™ avec poignée ouverte comprend des marques de graduation bleues pour une évaluation facile du volume.
11.30€ - 22.40€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Convient aux produits alimentaires |
Comprend | Poignée, bec verseur intégré |
Quantité | Pièce |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10468711
|
Buerkle™
7110-1000 |
1000 mL |
11.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10200422
|
Buerkle™
7110-2000 |
2000 mL |
22.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bécher gradué avec graduation imprimée en bleu. Les béchers peuvent être empilés pour économiser de l’espace pendant le stockage.- Poignée ouverte avec bec verseur intégré
- PP
- Forme conique
- Transparent
- Autoclavables
- Incassables.
- Bonne résistance chimique
Spécification
Translucide | |
Convient aux produits alimentaires | |
Pièce | |
Autoclavable | |
Échelle graduée bleue |
Polypropylène | |
Poignée, bec verseur intégré | |
Bécher | |