Learn More
Hach™ Kit de calibration d’étalons de turbidité Stablcal™, flacons scellés
Développé pour une utilisation avec n’importe quel turbidimètre. Kit d’étalonnage des étalons de turbidité StablCal™ Hach™, les flacons scellés sont de dilutions de formazine véritable dans des flacons scellés individuels de niveaux <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU et 7500 NTU (2662105 uniquement).
728.00€ - 979.00€
Spécification
Type | Kit de calibrage d’étalons de turbidité Stablcal |
---|---|
Comprend | Flacons prémélangés et scellés |
À utiliser avec (application) | Calibrage des turbidimètres |
Code produit | Marque | Turbidité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Turbidité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10346162
|
Hach™
2659505 |
lt;0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU | 2100AN / ANIS |
979.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10070654
|
Hach™
2662105 |
lt;0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU | 2100N / N IS |
728.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Developed for use in any turbidimeter. Hach™ Stablcal™ Turbidity Standards Calibration Kit, Sealed Vials are true Formazin dilutions in individual sealed vials of <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU and 7500 NTU (2662105 only) levels.
- Solutions de formazine précises et prémélangées : Assure l’étalonnage précis des turbidimètres
- Basé sur des étalons primaires de formazine : Contient le même polymère de diffusion de la lumière et se comporte de manière équivalente
- Une stabilité améliorée permet d’économiser du temps et du travail : Résultats reproductibles sans préparation d’étalons dans le laboratoire
- Confiance dans les résultats : Basé sur des décennies d’expérience dans l’industrie de l’eau potable
- Tout turbidimètre : Peut être utilisé avec un turbidimètre 2100N/2100AN ou 2100N/2100AN IS
Spécification
Kit de calibrage d’étalons de turbidité Stablcal | |
Flacons prémélangés et scellés | |
Calibrage des turbidimètres |
Sécurité et traitement
- StablCal sealed vials calibration kits
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methenamine; hexamethylenetetramine, methenamine; hexamethylenetetramine , methenamine; hexamethylen