missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LNI™ Stabilo S 152 D Bench

Basic instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.

Marque:  LNI™ 2000.03.014D

Code produit. 17870967

  • 3050.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Basic laboratory bench made with chemical resistant top
  • Castors for easy moving of the system
  • Leveling feet for rock solid stability of the bench
  • Easy to configure with a modular design to meet user needs
  • Designed for LC, GC or ICP MS systems without rouging pumps or noisy equipment
  • Help create a cleaner and more practical lab workspace
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 500 x 745 to 775 mm
Spécification

Spécification

Bench
Yes
890 x 1520 x 840 mm
Acier inoxydable
None
None
24 Months
No
Acier inoxydable
Gris clair
Non autoclavable
Analytical Instruments
Chemical Resistant Table Top
None
EU-style, UK-style
Yes
No
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis