Learn More
Fixateur de stabilisation, BD
Click to view available options
Quantité:
90 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fixateur stabilisant |
| À utiliser avec (application) | Prévu pour la conservation de la coloration par immunofluorescence des cellules sanguines périphériques humaines avec des anticorps monoclonaux avant analyse cytométrique en flux |
| Quantité | 90 ml |