Learn More
Fisherbrand™ Stéréomicroscope incliné vers l’arrière série ST-30C
Conçu l’apprentissage. Le stéréomicroscope incliné vers l’arrière Fisherbrand™ série ST-30C est disponible soit avec un éclairage à LED sans fil innovant, soit avec un éclairage au tungstène classique.
192.00€ - 272.00€
Spécification
Type de conception | Optique : Greenough |
---|---|
Pouvoir grossissant | De 2X à 4X |
Poids (impériale) | 5,9 lb |
Poids (métrique) | 2,7 kg |
Dimensions (L x l x H) | 7,4 x 4,5 x 11,2 po (19 x 11,5 x 28,5 cm) |
Code produit | Marque | Modèle | Type d’éclairage | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type d’éclairage | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11702656
|
Fisherbrand™
PS30425201 |
ST-30C-2LOO | Tungstène | 220 V |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15254878
|
Fisherbrand™
PS3045B201 |
ST-30C-6LED | LED | Chargeur 100 à 240 V / batteries rechargeables |
272.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- Tête binoculaire inclinée vers l’arrière à 45° avec réglage dioptrique sur le tube oculaire gauche
- Oculaires à large champ 10X/20 mm
- Variateur de grossissement 2X/4X
- Les objectifs sont parfocaux, parcentriques et achromatiques. Le grossissement est modifié en tournant la tourelle à 180° jusqu’à la butée à déclic
- Bloc de mise au point robuste à pignons et crémaillères avec limiteur d’effort
- Livré en standard avec des plaques de platine de 80 mm (verre dépoli, noir et blanc)
- Modèle ST-30c-2L00 : Statif avec éclairage au tungstène épiscopique et diascopique 12 V/10 W
- Model ST-30C-6LED : Statif avec éclairage à LED épiscopique et diascopique rechargeable
Spécification
Optique : Greenough | |
5,9 lb | |
7,4 x 4,5 x 11,2 po (19 x 11,5 x 28,5 cm) | |
Binoculaire, face arrière°, incliné à 45 | |
1 de chaque |
De 2X à 4X | |
2,7 kg | |
Microscope | |
WF10X/20 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Stéréomicroscope incliné vers l’arrière série ST-30C