Learn More
BD Vacutainer Tubes SST™ II Advance
Code produit. 13107693
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Rouge
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 13107693
Marque: BD Vacutainer 367957
Contiennent une barrière de gel inerte qui sépare le sérum du caillot sanguin lors de la centrifugation, empêchant ainsi la contamination du sérum.
  • Contiennent une barrière de gel inerte qui sépare le sérum du caillot sanguin lors de la centrifugation, empêchant ainsi la contamination du sérum.
  • Barrière stable entre le sérum et le sang coagulé pendant le transport et le stockage, ce qui permet d’améliorer la stabilité des analytes.
  • Les analytes courants en chimie clinique tels que le potassium sont toujours stables après une semaine de stockage à 2-8°C.
  • L’évaluation clinique de chimies spéciales telles que des médicaments thérapeutiques, des protéines, des peptides, des stéroïdes et des vitamines démontre un haut degré de stabilité.
  • Permet des temps de centrifugation plus rapides de 5 minutes à 3000 g.
  • Qualité d’échantillons meilleure.
  • Optimisation du flux de travail : temps de centrifugation court, traitement des échantillons et archivage dans le tube primaire.
  • Aucune exigence pour les tubes secondaires, ce qui réduit la possibilité de mauvaise identification.
  • Le temps de coagulation minimum recommandé est de 30 minutes.
  • Les tubes de séparation de sérum doivent être légèrement retournés 180° d’avant en arrière 5-6 fois.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Silice (activateur de caillot), séparateur de gel
Matériau PET
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 3,5 ml
Couleur de bouchon Jaune
Dimension du tube 13 x 75 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin veineux, analyse de sérum
Type d’étiquette Papier
compliance-icons
Identifiant produit
  • TUBE SST II PLH 13X75 3.5 PLBL CE GLD
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: toluene, quartz