Learn More
SSR 146977 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 18094532
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Potent and selective NK3 antagonist
Potent and selective NK3 receptor antagonist (Ki values are 0.26 and 19.3 nM in CHO cells expressing the human NK3 and NK2 receptor respectively). Also inhibits senktide -induced inositol monophosphate formation and intracellular calcium mobilization (IC50 = 10 nM).
Identifiants chimiques
CAS 264618-38-4
Formule moléculaire C35H43Cl3N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 658.105
Clé InChI HYPKKQPFHSNZBY-GXUZKUJRSA-N
Synonyme ssr 146977 hydrochloride, ssr 146977 hydrochloride/ssr-146977, n1-1-3-3r-1-benzoyl-3-3-3,4-dichlorophenyl-3-piperidinyl propyl-4-phenyl-piperidinyl-n,n-dimethylurea hydrochloride
CID PubChem 90488827
Nom IUPAC 3-[1-[3-[(3R)-1-benzoyl-3-(3,4-dichlorophenyl)piperidin-3-yl]propyl]-4-phenylpiperidin-4-yl]-1,1-dimethylurea;hydrochloride
SMILES CN(C)C(=O)NC1(CCN(CC1)CCCC2(CCCN(C2)C(=O)C3=CC=CC=C3)C4=CC(=C(C=C4)Cl)Cl)C5=CC=CC=C5.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau SSR 146977 hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 658.11
Pourcentage de pureté >98%