Learn More
ssPA/Stringent Starvation Protein A Antibody (113), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-90173APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ssPA/Stringent Starvation Protein A Monoclonal antibody specifically detects ssPA/Stringent Starvation Protein A in E. coli samples. It is validated for ELISA
Spécification
Store at 4C in the dark. | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ssPA/Stringent Starvation Protein A Antibody (113), Allophycocyanin, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; APC
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu