Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon SSC (20 X)
Convient à la préparation d’acides nucléiques pour l’hybridation, de tampons dhybridation pour les transferts Northern et Southern, de tampons de lavage pour les transferts Northern et Southern. Le tampon de citrate de saline-sodium (SSC) est utilisé comme tampon dhybridation dans les protocoles d’immunotransfert et de microarray d’ADN.
42.30€ - 130.00€
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Forme Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15413549
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K2
1 L
42.30€
1L
15433549
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K7
4L
130.00€
4L
15423549
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K3
2L
71.90€
2L
Description
Description
SSC buffer is suitable for preparing nucleic acids for hybridization, hybridization buffer for northern and southern blots, washing buffer for northern and southern blots. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) is used as a hybridization buffer in immunoblotting and DNA Microarray protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Température ambiante
Liquide