Learn More
Thermo Scientific Chemicals SSC (20 X), sans RNAse
83.31€ - 156.78€
Spécification
Nom chimique ou matériau SSC
Contenu et stockage Température ambiante
Forme Liquide
Concentration 20X
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15493299
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J60561.AP
500mL
156.78€
500mL
15483299
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J60561.AK
250mL
83.31€
250mL
Description
Description
SSC solution is commonly used in nucleic acid hybridization techniques at concentrations ranging from 0.1X to 20X depending on the application.  It is used to facilitate transfer of nucleic acids to membranes in Southern and Northern blotting, dot blotting, and colony and plaque lifts. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution de SSC est couramment utilisée dans les techniques d’hybridation des acides nucléiques à des concentrations allant 0,1 de X à 20 X selon l’application.  Elle est utilisée pour faciliter le transfert d’acides nucléiques vers les membranes dans les transferts Southern et Northern, dans le transfert de points, ainsi que dans les ascenseurs de colonies et de plaques. 
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
0,3 M citrate de sodium, 3,0 M chlorure de sodium, pH 7,0.
Spécification
Spécification
SSC
Température ambiante
Liquide
20X