Learn More
S Murray™ Flacon à col vissant en verre de forme basse, 7 ml
Les flacons à col vissant en verre sont en verre neutre et de forme basse.
Marque: S Murray™ T102/V1
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.11000kg
Description
Les flacons à col vissant en verre sont de forme basse et fabriqués à partir de verre neutre, comme l’exige l’industrie pharmaceutique.Les bouchons en polypropylène doivent être commandés séparément.
- Verre neutre
- S’adapte au bouchon à vis T001/C5
- Livré sans bouchon
Spécification
0,79 in | |
7 mL | |
264 flacons | |
42 mm |
20 mm | |
1,65 in | |
0,24 oz. | |
T001 / C5 |