Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme trapue sans couvercle
Click to view available options
Capacité (métrique):
6mL
11mL
15mL
25mL
40mL
50 ml
85mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Finition | Vitré |
| Capacité (métrique) | 6mL |
| Diamètre (métrique) externe | 30mm |
| Hauteur (métrique) | 19mm |
| Product Type | Creusets en porcelaine de forme basse |