Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme trapue sans couvercle
Code produit. 12336487
Click to view available options
Capacité (métrique):
6mL
11mL
15mL
25mL
40mL
50 ml
85mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 12336487
Marque: Haldenwanger™ L 79/2
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme basse Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Capacité (métrique) 40mL
Diamètre (métrique) externe 50mm
Hauteur (métrique) 32mm
Product Type Creusets en porcelaine de forme basse