Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme trapue sans couvercle
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme basse Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque:  Haldenwanger™ 79/00
Code produit. 12306487
  • 88.25€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
Porcelaine
11mL
22mm
Vitré
35mm
Creusets en porcelaine de forme basse