Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme basse
En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.
Marque: Fisherbrand™ SPFS64000-50
39.53 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21755" pour bénéficier de cette offre.
Description
En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.
Béchers en verre borosilicaté Fisherbrand™. Forme basse avec bec et graduations. ISO 3819 DIN 12331.Spécification
Translucide | |
50 ml | |
Mat | |
Bec verseur | |
Bécher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Forme basse |
42 mm | |
Verre borosilicaté (type 1) | |
60 mm | |
Boîte de 10 | |
Oui | |
Échelle graduée blanche |