Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme basse
En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.
Marque: Fisherbrand™ SPFS64000-400
Description
En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.
Béchers en verre borosilicaté Fisherbrand™. Forme basse avec bec et graduations. ISO 3819, DIN 12331.Spécification
Translucide | |
400 mL | |
Mat | |
Bec verseur | |
Bécher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Forme basse |
80 mm | |
Verre borosilicaté | |
110 mm | |
10 boîtes | |
Oui | |
Échelle graduée blanche |