Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme basse
En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.
Marque: Fisherbrand™ SPFS64000-5000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.
- Verre borosilicaté
- Forme basse avec bec et graduations
- ISO 3819 DIN 12331
Spécification
Translucide | |
5000 ml | |
Mat | |
Bec verseur | |
Bécher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Forme basse |
170 mm | |
Verre borosilicaté (type 1) | |
270 mm | |
1 par unité | |
Oui | |
Échelle graduée blanche |