Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée carrées, bleues
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Fabriquées et conditionnées dans une salle blanche.
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l’échantillon.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement.
- Les bords arrondis simplifient le transfert.
- 3 dimensions.
- 500/boîte
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire.
- Jetables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Carré |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseurs d’humidité à micro-ondes |
| Quantité | 500 Pk. |
| Afficher plus |