Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ carrée en acier inoxydable
Sampling Systems™ La pelle carrée PharmaScoop™ en acier inoxydable convient parfaitement aux applications pharmaceutiques et hygiéniques.
Marque: Sampling Systems™ A366-1
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 2.88000kg
Description
- Des pelles de très haute qualité
- Conçues pour un usage intensif
- En acier inoxydable 316L
- Surface lisse
- Finition satinée
- Angles arrondis pour un nettoyage facile
- Conformes GMP
Spécification
Acier inoxydable (316L) | |
1500 mL | |
Finition brillante |