Learn More
Cole-Parmer™ Pelle carrée Rubbermaid™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
La pelle peut contenir 2 quarts (1,8 litre). Se pose sur l’extrémité ou s’accroche à un crochet.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Type de poignée | Moulée |
| Longueur (métrique) | 210 mm |