Learn More
Corning™ Lamelles carrées et rectangulaires
GREENER_CHOICE
Code produit. 13206778 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
1 (0,13 à 0,16 mm)
2 (0,19 à 0,23 mm)
de 0,17 à 0,25 mm
Longueur (métrique):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Largeur (métrique):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
Code produit. 13206778
Marque: Corning™ 284522
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution offrant qualité, fiabilité et performances pour vos besoins en microscopie de laboratoire
Produit offrant qualité, fiabilité et performances pour vos besoins en microscopie de laboratoire
  • En verre sodocalcique et en verre borosilicaté avec une grande clarté
  • Formes carrées et rectangulaires disponibles, dans trois tailles et épaisseurs standard
Informations sur la commande
Emballage dans des boîtes en plastique pour plus de protection pendant le stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lames porte-objet
Forme Carré
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 22 mm
Largeur (métrique) 22 mm
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Microscopes
Quantité 200/paquet