Learn More
Corning™ Lamelles carrées et rectangulaires
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
1 (0,13 à 0,16 mm)
2 (0,19 à 0,23 mm)
de 0,17 à 0,25 mm
Longueur (métrique):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Largeur (métrique):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
Description
Produit offrant qualité, fiabilité et performances pour vos besoins en microscopie de laboratoire
- En verre sodocalcique et en verre borosilicaté avec une grande clarté
- Formes carrées et rectangulaires disponibles, dans trois tailles et épaisseurs standard
Informations sur la commande
Emballage dans des boîtes en plastique pour plus de protection pendant le stockage.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lames porte-objet |
| Forme | Rectangle |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Largeur (métrique) | 22 mm |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 (0,16 à 0,19 mm) |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes |
| Quantité | 100/paquet |