Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation carrés économiques en PTFE
Agitateur efficace, en particulier à de faibles vitesses. Les barreaux d’agitation carrés économiques en PTFE Fisherbrand™ sont garantis inertes et étanches.
Marque:  Fisherbrand™ 001.1425
Code produit. 16235741
  • 11.10€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Moulé de manière isostatique dans du PTFE pur, approuvé par la FDA
  • Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
25 x 5,5 x 5,5mm
5,5mm
5,5mm
25/boîte
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
PTFE
25mm
Barreau d’agitation