Learn More
Thermo Scientific™ Cuves carrées pour spectrophotomètres Thermo Scientific Spectronic™ 20+ et 20D+
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Classe optique
- Les numéros de référence 22-255-451 correspondent à un ensemble apparié de deux avec une longueur de trajet de 10 mm ; nécessite un support 14-385-125A (vendu séparément) ; boîtier inclus
- Le n° de catalogue 07-144-18 a une longueur de chemin de 1/2 po (13 mm) et est livré en ensemble de deux avec boîtier
Spécification
Spécification
| Type | Cuvette |
| Matériau | Verre optique |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | 340 à 950 nm |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètres Spectronic™ 20+ et 20D+ |
| Forme | Carré |