Learn More
Kartell™ Bouteilles carrées
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Description
Space saving bottles, ideal for long term storage of solid or liquid samples, even with medium-high viscosity, pasty or granular materials. Easy grip caps can be wired down for security. Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content.
- Les graduations approximatives permettent un remplissage reproductible sans utiliser d’éprouvettes ou de béchers
- Bouchons faciles à saisir pouvant être fixés pour plus de sécurité
- Convient au stockage des denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 100 ml |
Paramètres de certification | Règlementation de l’UE 1935/2004, règlementation de l’UE 10/2011 |
À utiliser avec (application) | Conservation à long terme d’échantillons |
Matériau | Polyéthylène |
D.I. du col (métrique) | 34,5mm |
Quantité | 1Pack |
Gamme de produits | Flacon |
Graduated | Oui |
Forme | Carré |
Type de produit | Flacon à col large carré gradué |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Bouteilles carrées >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu