Learn More
Kartell™ Square Bottle
Code produit. 12308198
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Space saving bottles, ideal for long term storage of solid or liquid samples, even with medium-high viscosity, pasty or granular materials. Easy grip caps can be wired down for security. Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content.
  • Seal granted by quality of both cap and mouth thread, presence of undercap.
  • Permanent graduation printed in relief externally.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO EC Regulation 10/2011.
  • They are safe from the point of view of the raw materials used according to 1907/2006 (REACH), BSE / TSE and 2002/95/EC (RoSH).
Spécification
Capacité (métrique) 25 mL
Capacité (impériale) 0.85 oz.
Couleur Natural
Matériau Polyethylene
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité EC Regulation 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE / TSE, 2002/95/EC (RoSH)
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Reusable
Graduated Oui
Bouche Large, fileté
Forme Carré
Fit for Purpose Certified Quality
Type de produit Graduated Square Wide Neck Bottle