Learn More
Kartell™ Square Bottle
3.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21983" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21983" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Description
- Seal granted by quality of both cap and mouth thread, presence of undercap.
- Permanent graduation printed in relief externally.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO EC Regulation 10/2011.
- They are safe from the point of view of the raw materials used according to 1907/2006 (REACH), BSE / TSE and 2002/95/EC (RoSH).
Spécification
Capacité (métrique) | 500 mL |
Capacité (impériale) | 16.9 oz. |
Couleur | Natural |
Matériau | Polyethylene |
Stérilité | Non-sterile |
Certifications/Conformité | EC Regulation 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE / TSE, 2002/95/EC (RoSH) |
Closure Included | Yes |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Graduated | Yes |