Learn More
Squalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Biosynthetic precursor to all steroids Squalene is used as a precursor to steroids and ergosterol and as an immunologic adjuvant in vaccines. It plays a vital role in the preparation of cholesterol, steroid hormones and vitamin D. It serves as a lubricant for fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Précurseur biosynthétique de tous les stéroïdes, le squalène est utilisé comme précurseur des stéroïdes et de l‘ergostérol et comme adjuvant immunologique dans les vaccins. Il joue un rôle vital dans la préparation du cholestérol, des hormones stéroïdes et de la vitamine D. Il sert de lubrifiant pour les films de surfactants d‘acides gras adsorbés sur des surfaces d‘oxyde de fer.
Solubilité
Miscible avec l‘éther diéthylique et l‘acétone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Précurseur biosynthétique de tous les stéroïdes, le squalène est utilisé comme précurseur des stéroïdes et de l‘ergostérol et comme adjuvant immunologique dans les vaccins. Il joue un rôle vital dans la préparation du cholestérol, des hormones stéroïdes et de la vitamine D. Il sert de lubrifiant pour les films de surfactants d‘acides gras adsorbés sur des surfaces d‘oxyde de fer.
Solubilité
Miscible avec l‘éther diéthylique et l‘acétone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Squalene |
Point de fusion | -75°C |
Densité | 0.855 |
Point d’ébullition | 285°C (25 mmHg) |
Point d’éclair | 218°C (424°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 0.97 |
Indice de réfraction | 1.4955 |
Quantité | 500 g |
Sensibilité | Air and light sensitive |
Merck Index | 14,8768 |