Learn More
Epredia™ Espaceurs à ressort pour lames de microscope
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour armoire à 14 tiroirs
Conditionnement:
1 pièce
Description
Séparez les lames lors du séchage grâce aux espaceurs à ressort Thermo Scientific™. Les lames s'adaptent aux tiroirs des armoires de classement de lames. Disponibles dans différentes variétés.
Variétés :
- Armoire à 7 tiroirs
- Armoire à 14 tiroirs
- Armoire à 14 tiroirs MINI
- Armoires ColorStack
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour armoire à 14 tiroirs |