Learn More
Julabo™ Pince à ressort pour bain-marie à agitation
Code produit. 10833961
Click to view available options
Type:
Ensemble de pinces à ressort
Pince à ressort
Capacité:
12 ressorts L de 135 mm et 5 ressorts L de 190 mm
200 flacons Erlenmeyer de 250 ml
Flacon Erlenmeyer de 10 ml
Flacon Erlenmeyer de 100 ml
Flacon Erlenmeyer de 25 ml
Flacon Erlenmeyer de 300 ml
Flacon Erlenmeyer de 500 ml
Flacon Erlenmeyer de 50 ml
Flacons Erlenmeyer de 1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10833961
Marque: Julabo™ 8970631
Il en reste null
Spécification
À utiliser avec (équipement) Plateau de base 8970630, bain-marie à agitation SW22, SW23
Type Ensemble de pinces à ressort
Capacité 12 ressorts L de 135 mm et 5 ressorts L de 190 mm
Comprend 12 pinces à ressort de 135 mm et 5 pinces à ressort de 190 mm L