Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Pince à ressort
Code produit. p-8013055
Click to view available options
Capacité:
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10009360
Marque: Edmund Bühler GmbH™ 0009 643
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fixez les flacons Erlenmeyer sur le plateau universel
  • En acier inox
  • Pour la fixation des flacons Erlenmeyer sur le plateau universel
  • Les tailles sont liées aux flacons Erlenmeyer, mais elles sont également adaptées aux flacons à fond rond, béchers, etc.
Spécification
Capacité 25 ml
Type de produit Pince à ressort
Matériau Acier inoxydable