Learn More
Interscience Sprial Plating System Easyspiral™ Échantillons de placage automatique pro en 25 secondes
easySpiral Pro Automatic Plating Petri dishes Samples In 25 Seconds
Marque: Interscience 413000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pour la désinfection, le prélèvement d’échantillons et le placage, fourni avec béchers, colorant, détergent, connecteurs pour flacons, grille de comptage et logiciel 240 V 50/60 Hz 380 mm x 410 mm x 290 mm (l x p x h) plaqueSpécification
± 0.5% (en mode normal), 2% | |
Non autoclavable | |
Gris | |
Stainless Steel | |
Les ensemenceurs easySpiral Pro sont utlisés pour tout type d’analyse microbiologique dans les domaines agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et les instituts publics. | |
Livré avec : 1 plateau pour boites de Petri dia. 90 mm, 1 flacon de colorant bleu, 1 seringue avec tube silicone, 1 grille de comptage Spiral pour boite de Petri de dia. 90 mm, 1 support récipient pour test, 1 lot de 2 filtres, 1 logiciel de supervision, 1 câble USB A/B, 1 grille de comptage Spiral pour boite de Petri de dia. 150 mm, 1000 godets DB50, 1 pot de détergent EnzyClear, 4 kits de raccordement pour bouteille GL45, 1 kit de raccordement double sortie pour bouteille GL45, 1 stylet, 1 plateau pour boites de Petri dia. 150 mm, 1 câble d'alimentation, 1 manuel d'utilisation, 1 notice simplifiée EnzyClear | |
1 | |
Cycle d'ensemencement : 1 désinfection + 1 prise échantillon + 1 ensemencement : 25 secondes | |
15.51in | |
7.94lb | |
100-240V - 50-60Hz | |
45 W | |
50-60Hz |
Automatic plater for Petri dishes | |
ISO 7218, ISO 4833-2, FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) and AOAC 977.27 | |
easySpiral Pro est un ensemenceur automatique de boites de Petri. Il permet d’ensemencer un échantillon chargé de 100 à 1x107 UFC/mL sur une seule boite de Petri, sans dilution préalable. La traçabilité est assurée et les volumes sont programmables par connexion USB. | |
50, 100 ou 200 μL | |
Boîte de Petri | |
Sterile atmosphere | |
Yes | |
39.4 x 42.1 x 28.9 cm | |
11.38in | |
16.3 kg | |
100/240 V | |
T1.6A L 250V 5x20 mm |