Learn More
Épandeur de forme L recourbée, en polystyrène, bleu
Étaleurs bactériens jetables résistant aux chocs
Marque: Microspec D3
Description
- Étaleurs bactériens jetables en polystyrène résistant aux chocs.
- Forme recourbée pour réduire la tendance à retourner ou forme en “L” traditionnelle.
- es boîtes de 500 contiennent des sachets internes refermables de 20 ou 5 étaleurs stériles.
- Fabriqué dans des conditions aseptiques
Spécification
Oui | |
25 sachets de 20 | |
Polystyrène | |
Étaleurs bactériens jetables en polystyrène résistant aux chocs |
Bleu | |
En forme de coin | |
Étaleur |