Learn More
Épandeur de forme L en polystyrène, bleu
Étaleurs bactériens jetables en L résistant aux chocs
Marque: N/A E6
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.83700kg
Description
Étaleurs bactériens jetables en polystyrène résistant aux chocs. Forme recourbée pour réduire la tendance à retourner ou forme en “L” traditionnelle. Les boîtes de 500 contiennent des sachets internes refermables de 20 ou 5 étaleurs stériles.Spécification
Oui | |
En L | |
Bleu | |
PS |
Stérile | |
Étaleur | |
100 sachets de 5 | |
Étaleurs bactériens jetables en polystyrène résistant aux chocs |