Learn More
Witeg™ Pulvérisateur
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Idéal pour la chromatographie
- Flacon Erlenmeyer compris (100 ml)
- Comprend une poire d’aspiration et une tubulure
- Joint ST19/26
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Type | Système de pulvérisation |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie |
| Comprend | Flacon Erlenmeyer (100 ml), poire d’aspiration et tubulure |
| Joint conique standard | ST 19/26 |