Learn More
Kartell™ Flacon pulvérisateur Code produit.: 10579662
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Kartell™ Flacon pulvérisateur
Code produit. 10579662
1000 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
Code produit. 10579662
Marque: Kartell™ 0032700
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distribuer et vaporiser efficacement les liquides. Le flacon pulvérisateur Kartell™ est idéal pour distribuer une large gamme de liquides, notamment des produits de nettoyage, des cosmétiques et des spécialités chimiques. Le flacon est équipé d’un atomiseur avec un jet de réglage.
  • Atomiseurs avec réglage
  • HDPE
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Diamètre (métrique) externe du col 90mm
Diamètre (métrique) interne 22,5mm
Matériau Plastique
Matériau de revêtement HDPE
Hauteur (métrique) 271 mm
L’image est un exemple, la tête de pulvérisation peut avoir une apparence différente
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Flacon pulvérisateur >