Description
- General purpose disposable bouffant caps available in two sizes to promote general hygiene in the laboratory or wider workplace environment
- Non-woven, spunbound polypropylene fabric construction
- Latex-free
- Supplied as a carton of 10 bags, 100 bouffants per bag
Spécification
Spécification
Type de produit | Bouffant Cap |
Matériau | Spunbound Polypropylene 10 g/m2 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Yes |
Sans latex | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Certifications/Conformité | PPE CAT I, ISO Tested To ISO3801 and ISO13934-1 |
Quantité | 1000 Pk. |
Diamètre (impériale) | 21 in |
Diamètre (métrique) | 53.5 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ SPP Round Disposable Bouffant Cap, 53.5 cm dia. >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu