Learn More
uvex Chaussures basses PU 65818, blanc, hygiéniques et spotives - Largeur 11
Code produit. 17282401 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 17282401
Marque: uvex 6581839
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaussure de sécurité à enfiler S2 moderne, sans métal, ultra-légère et flexible
Chaussures hygiéniques et sportives Uvex 1 6581.8 S2 SRC
  • Tige fabriquée en microfibre hydrofuge facile à nettoyer
    • Coutures minimales pour réduire la contamination
    • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Lavables jusqu’à 30°C
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de siliciones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique
  • inférieure à 35 mégohms
  • Bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique
  • Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec une bonne absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Matériaux respirants
  • Construction pratiquement sans couture pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Pour une utilisation non intensive
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6581,8
  • Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tailles : 35 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Microfibre
Dimensions 39
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 1
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit ESD Safety Shoe