Learn More
Steris™ Mélange Spor Klenz RTU Euro
Click to view available options
Volume (métrique):
850 mL
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Contrôle microbien rapide et efficace contre les bactéries, les champignons, les virus et les spores bactériennes révélés à l’aide des protocoles AOAC et EN.
- Peut être utilisé comme stérilisant, sporicide, antiseptique ou désinfectant.
- Solution filtrée à 0,22 µm.
- Produit adapté à la stérilisation et à la désinfection des surfaces dures.
- Convient à une utilisation dans les installations pharmaceutiques, médicales, biotechnologiques et de fabrication de cosmétiques.
- Tous les ingrédients actifs sont indiqués, conformément à la directive européenne relative aux produits biocides (DPB).
- Profil à faible toxicité.
- Ne nécessite aucun mélange ou activation et est réutilisable pendant 14 jours.
- Chaque lot est entièrement traçable et documenté par un certificat d’analyse, notamment pour la filtration et la stérilité USP.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sporicide/désinfectant |
| À utiliser avec (application) | Contrôle microbien contre les bactéries, les champignons, les virus et les spores bactériennes révélés à l’aide des protocoles AOAC et EN. |
| Quantité | 4/Carton |
| Volume (métrique) | 850 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Spor-Klenz Ready to Use Sporicide/Disinfectant
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid, Hydrogen peroxide