Learn More
Buerkle™ Spatule-cuillère, acier inox
La spatule-cuillère en acier inox peut être utilisée dans de nombreuses applications. La cuillère polyvalente double face se compose d’une cuillère d’un côté et d’une spatule de l’autre. La cuillère polyvalente est idéale pour une utilisation en chimie, dans l’industrie pharmaceutique, dans les cosmétiques et l’agroalimentaire.
Marque: Buerkle™ 5386-0022
5.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fonction double face, cuillère d’un côté et spatule de l’autre
- Acier inox (1.4301), fabriquée à partir d’une seule pièce
- Finition polie ultra-brillante
- Aucun contour, fissures ou creux, ce qui évite le dépôt de résidus de produit ou les agents nettoyants et exclut la possibilité de contamination croisée ou de présence d’impuretés
- Pour l’échantillonnage et le traitement d’une variété de milieux tels que les poudres, les granulés, les pâtes et les liquides
- Idéale pour une utilisation en chimie, dans l’industrie pharmaceutique, dans les cosmétiques et l’agroalimentaire
Spécification
1 | |
Autoclavable | |
4 ml | |
Certificat de matériel | |
Denrées alimentaires | |
7,09 in | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
180 mm |
Cuillère Poly | |
0,14 oz. | |
Argent | |
Cuiller poly | |
Argent | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
Acier inoxydable (4301) |