Learn More
Éponge de nickel, 2 % de fer et 2,5 % de chrome, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Nickel |
Couleur | Gris |
Aspect | Dark gray sponge |
Quantité | 100 g |
Sensibilité | Air Sensitive |
Forme | Éponge, 2 % fer et 2,5 % chrome |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sponge Nickel, A-4000, promoted with 2% Iron and 2.5% Chromium
- Dangers
- Matière solide pyrophorique Catégorie 1
- Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P422-Stocker le contenu sous .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: Nickel, Aluminium, Chromium, Iron, Molybdenum
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction