Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner à débit non divisé
Code produit. 12993981
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 12993981
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 092049
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • S’utilise avec les instruments Thermo Scientific
Spécification
À utiliser avec (application) Aiguille de 50 mm
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 105 mm
Product Type Insert d’injection GC, FocusLiner à débit non divisé
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Diamètre (métrique) externe 8 mm
À utiliser avec (équipement) GC Thermo Scientific Trace and Focus